Imprimer
Dibutyl vinylboronate ≥94.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilisé avec phénothiazine
D3596-1G D3596-5G
TCIAD3596-1GEA 60.5 EUR
TCIAD3596-1G TCIAD3596-5G
Dibutyl vinylboronate ≥94.0% (par GC) stabilisé
Dibutyl vinylboronate
Formule: C₁₀H₂₁BO₂
Point d'ébullition: 89°C
Point d'éclair: 67°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00050049
Numéro CAS: 6336-45-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %