Imprimer
9,9-Diphenylfluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3586-5G D3586-25G
TCIAD3586-5GEA 66 EUR
TCIAD3586-5G TCIAD3586-25G
9,9-Diphenylfluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Diphenylfluorene
Formule: C₂₅H₁₈
Numéro MDL: MFCD00093944
Numéro CAS: 20302-14-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C