Imprimer
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3553-1G D3553-5G
TCIAD3553-1GEA 59.4 EUR
TCIAD3553-1G TCIAD3553-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride ≥98.0% (par GC)
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Formule: C₈H₇ClO₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02677703
Numéro CAS: 115010-11-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C