Imprimer
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D3546-5G D3546-1G
TCIAD3546-5GEA 429 EUR
TCIAD3546-5G TCIAD3546-1G
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate ≥97.0% (par HPLC)
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formule: C₅H₉N₂O₄P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368360
Numéro CAS: 90965-06-3
Merck Index: 14,01177
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd8f383d374107e604a22c2353695dbdc5920ca&vid=ecd8f383d374107e604a22c2353695dbdc5920ca&prid=web&clid=SAPDAM