[N-[ɑ-[2-(Dibutylglycinamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D3543-1G
D3543-100MG
TCIAD3543-1GEA
174
EUR
TCIAD3543-1G
TCIAD3543-100MG
[N-[ɑ-[2-(Dibutylglycinamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
[N-[alpha-[2-(Dibutylglycinamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel
Formule:
C₂₅H₃₁N₃NiO₃ |
Numéro CAS:
847654-16-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 95.0 % |