6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D3536-25G
D3536-5G
TCIAD3536-25GEA
109
EUR
TCIAD3536-25G
TCIAD3536-5G
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Formule:
C₈H₉N Point d'ébullition: 88°C Point d'éclair: 67°C |
Numéro MDL:
MFCD00005933 Numéro CAS: 533-37-9 EINECS: 208-564-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |