1,3-Di-O-benzyl-2-O-lauroylglycerol ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3524-1G
D3524-5G
TCIAD3524-1GEA
172
EUR
TCIAD3524-1G
TCIAD3524-5G
1,3-Di-O-benzyl-2-O-lauroylglycerol ≥85.0% (par GC)
1,3-Di-O-benzyl-2-O-lauroylglycerol
Formule:
C₂₉H₄₂O₄ |
Numéro CAS:
519177-07-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |