Imprimer
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3507-1G D3507-5G
TCIAD3507-1GEA 26.4 EUR
TCIAD3507-1G TCIAD3507-5G
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (par GC)
Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formule: C₉H₁₂N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00152167
Numéro CAS: 37687-24-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C