6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2S,3S)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(S,S)-TaDiAS-2nd] ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(S,S)-TaDiAS-2nd
D3476-1G
D3476-200MG
TCIAD3476-1GEA
813
EUR
TCIAD3476-1G
TCIAD3476-200MG
6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2S,3S)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(S,S)-TaDiAS-2nd] ≥95.0% (sur base azote total)
6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2S,3S)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(S,S)-TaDiAS-2nd]
Formule:
C₅₈H₇₀B₂F₈N₂O₂ |
Numéro CAS:
2135524-59-1 ONU: 1759 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |