6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2R,3R)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(R,R)-TaDiAS-2nd] ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
(R,R)-TaDiAS-2nd
D3475-1G
D3475-200MG
TCIAD3475-1GEA
812
EUR
TCIAD3475-1G
TCIAD3475-200MG
6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2R,3R)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(R,R)-TaDiAS-2nd] ≥97.0% (sur base azote total)
6,10-Dibenzyl-N,N'-dimethyl-N,N,N',N'-tetrakis(4-methylbenzyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-(2R,3R)-diylbis(methylammonium)tetrafluoroborate [=(R,R)-TaDiAS-2nd]
Formule:
C₅₈H₇₀B₂F₈N₂O₂ MW: 1000.82 g/mol |
Numéro CAS:
2010983-27-2 ONU: 1759 ADR: 8 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |