Imprimer
1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D3472-1G D3472-5G
TCIAD3472-1GEA 152 EUR
TCIAD3472-1G TCIAD3472-5G
1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Di-tert-butylimidazol-2-ylidene
Formule: C₁₁H₂₀N₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03788921
Numéro CAS: 157197-53-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %