Tris(3,4-dichlorophényl)boroxin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
3,4-Dichlorophenylboronic Anhydride, Tris(3,4-dichlorophenyl)cycloboroxane
D3435-25G
D3435-5G
TCIAD3435-25GEA
299
EUR
TCIAD3435-25G
TCIAD3435-5G
Tris(3,4-dichlorophényl)boroxin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tris(3,4-dichlorophényl)boroxin
Formule:
C₁₈H₉B₃Cl₆O₃ MW: 518.40 g/mol |
Numéro CAS:
1133798-41-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |