Imprimer
DL-1,4-Dichloro-2,3-butanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3423-25G D3423-5G
TCIAD3423-25GEA 391 EUR
TCIAD3423-25G TCIAD3423-5G
DL-1,4-Dichloro-2,3-butanediol ≥98.0% (par GC)
DL-1,4-Dichloro-2,3-butanediol
Formule: C₄H₈Cl₂O₂
MW: 159.01 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Numéro CAS: 2419-73-0
EINECS: 219-338-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency