Imprimer
Dicyclopentanyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D3380-25G D3380-500G
TCIAD3380-25GEA 17.6 EUR
TCIAD3380-25G TCIAD3380-500G
Dicyclopentanyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Dicyclopentanyl acrylate
Formule: C₁₃H₁₈O₂
Point d'éclair: 132°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD24663518
Numéro CAS: 7398-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)