Imprimer
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D3353-25G D3353-5G
TCIAD3353-25GEA 130 EUR
TCIAD3353-25G TCIAD3353-5G
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Dimethyl-L-glutamate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00038879
Numéro CAS: 23150-65-4
EINECS: 245-461-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 101.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +28.0 deg (C=5, H2O)