Imprimer
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique (contains varying a mounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D3350-25G D3350-5G
TCIAD3350-25GEA 102 EUR
TCIAD3350-25G TCIAD3350-5G
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique (contains varying a mounts of Anhydride)
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Point de fusion: 310°C
Numéro MDL: MFCD00807405
Numéro CAS: 168267-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %