Imprimer
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl Phenacylphosphonate, (2-Oxo-2-phenylethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
D3339-1G D3339-5G
TCIAD3339-1GEA 93.5 EUR
TCIAD3339-1G TCIAD3339-5G
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate
Formule: C₁₂H₁₇O₄P
MW: 256.24 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Numéro MDL: MFCD00015342
Numéro CAS: 3453-00-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Refractive index n20/D 1.5040 to 1.5160