Imprimer
Dimethyl-DL-glutamate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl DL-Glutamate HCl, H-DL-Glu(Ome)-OMe.HCl, DL-Glutamic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, H-DL-Glu(OMe)-OMe.HCl
D3305-25G D3305-5G
TCIAD3305-25GEA 139 EUR
TCIAD3305-25G TCIAD3305-5G
Dimethyl-DL-glutamate hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Dimethyl-DL-glutamate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₄
MW: 211.64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00266895
Numéro CAS: 13515-99-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %