Imprimer
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3263-5G D3263-25G
TCIAD3263-5GEA 38.5 EUR
TCIAD3263-5G TCIAD3263-25G
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Formule: C₁₂H₁₆BF₄N₅O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077730
Numéro CAS: 125700-69-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%