Imprimer
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium 2,2'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(ethene-2,1-diyl))dibenzenesulphonate, 4,4'-Bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl Disodium Salt
D3251-25G D3251-100G
TCIAD3251-25GEA 39.6 EUR
TCIAD3251-25G TCIAD3251-100G
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl ≥97.0% (par HPLC)
Disodium-4,4'-bis(2-sulphonatostyryl)biphenyl
Formule: C₂₈H₂₂O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00318874
Numéro CAS: 27344-41-8
EINECS: 248-421-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%