Imprimer
Acide 2,4-diéthylpentanedioïque (mélange DL- et meso) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Diethylpentanedioic Acid
D3234-25G D3234-5G
TCIAD3234-25GEA 924 EUR
TCIAD3234-25G TCIAD3234-5G
Acide 2,4-diéthylpentanedioïque (mélange DL- et meso) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4-diéthylpentanedioïque (mélange DL- et meso)
Formule: C₉H₁₆O₄
Point de fusion: 78°C
Numéro MDL: MFCD04117827
Numéro CAS: 27899-21-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %