Imprimer
Dihydrojasmonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Carboxymethyl)-2-pentylcyclopentanone, 2-Amyl-3-(carboxymethyl)cyclopentanone, 3-Oxo-2-pentylcyclopentaneacetic Acid, 2-Amyl-3-oxocyclopentaneacetic Acid
D3225-1G D3225-5G
TCIAD3225-1GEA 158 EUR
TCIAD3225-1G TCIAD3225-5G
Dihydrojasmonic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dihydrojasmonic acid
Formule: C₁₂H₂₀O₃
MW: 212.29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 3572-64-3
EINECS: 222-687-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %