Imprimer
N,N-diméthyl-4-pyridinamine 1-oxyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DMAPO
D3220-1G D3220-5G
TCIAD3220-1GEA 149 EUR
TCIAD3220-1G TCIAD3220-5G
N,N-diméthyl-4-pyridinamine 1-oxyde ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-diméthyl-4-pyridinamine 1-oxyde
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138.17 g/mol
Point de fusion: 97°C
Numéro CAS: 1005-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 20.0 %