Imprimer
Diethyl-3-hydroxyglutarate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3196-25G D3196-5G
TCIAD3196-25GEA 69.3 EUR
TCIAD3196-25G TCIAD3196-5G
Diethyl-3-hydroxyglutarate ≥95.0% (par GC)
Diethyl-3-hydroxyglutarate
Formule: C₉H₁₆O₅
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00009202
Numéro CAS: 32328-03-3
EINECS: 250-992-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %