Imprimer
N,N-Dibenzylglycine ethyl ester ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N-Dibenzylglycine Ethyl Ester, Di-Bzl-Gly-OEt, Ethyl 2-(dibenzylamino)acetate
D3165-25G D3165-5G
TCIAD3165-25GEA 297 EUR
TCIAD3165-25G TCIAD3165-5G
N,N-Dibenzylglycine ethyl ester ≥98.0% (par GC, azote total)
N,N-Dibenzylglycine ethyl ester
Formule: C₁₈H₂₁NO₂
MW: 283.37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00796343
Numéro CAS: 77385-90-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency