Imprimer
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3071-5G D3071-25G
TCIAD3071-5GEA 38.5 EUR
TCIAD3071-5G TCIAD3071-25G
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₀BrF₂O₃P
MW: 267.01 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD00069118
Numéro CAS: 65094-22-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %