Imprimer
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique
Fournisseur: Molekula
58714707-100G 58714707-500G
MOLE58714707-100GEA 0 EUR
MOLE58714707-100G MOLE58714707-500G
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique
Formule: C₆H₁₅NO₅S
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007533
Numéro CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5