Imprimer
2,2'-Dinaphthylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Iminodinaphthalene
D2987-1G D2987-5G
TCIAD2987-1GEA 57.2 EUR
TCIAD2987-1G TCIAD2987-5G
2,2'-Dinaphthylamine ≥98.0% (par GC)
2,2'-Dinaphthylamine
Formule: C₂₀H₁₅N
Point d'ébullition: 471°C
Numéro MDL: MFCD03093264
Numéro CAS: 532-18-3
EINECS: 208-529-0
Merck Index: 14,03267
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C