Imprimer
2,3-Diméthyl-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2980-1G D2980-5G
TCIAD2980-1GEA 91.3 EUR
TCIAD2980-1G TCIAD2980-5G
2,3-Diméthyl-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par GC)
2,3-Diméthyl-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₆H₁₂O₂
MW: 236.27 g/mol
Numéro CAS: 6531-35-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C