Imprimer
Diisopropyl sulphate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2954-25G D2954-5G
TCIAD2954-25GEA 411 EUR
TCIAD2954-25G TCIAD2954-5G
Diisopropyl sulphate ≥97.0% (par GC)
Diisopropyl sulphate
Formule: C₆H₁₄O₄S
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: -19°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01682898
Numéro CAS: 2973-10-6
EINECS: 221-011-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %