Nickel diethyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D2879-25G
D2879-500G
TCIAD2879-25GEA
17.6
EUR
TCIAD2879-25G
TCIAD2879-500G
Nickel diethyldithiocarbamate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Nickel diethyldithiocarbamate
Formule:
C₅H₁₁NS₂ |
Numéro MDL:
MFCD00137706 Numéro CAS: 14267-17-5 EINECS: 238-157-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Green to Dark green powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 97.0 % |