Imprimer
2,2-Di-n-octyl-1,3-propanediol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,9-Bis(hydroxymethyl)heptadecane, 1,3-Dihydroxy-2,2-di-n-octylpropane
D2842-1G D2842-5G
TCIAD2842-1GEA 108 EUR
TCIAD2842-1G TCIAD2842-5G
2,2-Di-n-octyl-1,3-propanediol ≥95.0% (par GC)
2,2-Di-n-octyl-1,3-propanediol
Formule: C₁₉H₄₀O₂
MW: 300.53 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844790
Numéro CAS: 106868-09-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %