Imprimer
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
50002-1 50002-2
BMOL50002-1EA 0 EUR
BMOL50002-1 BMOL50002-2
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique
Formule: C₆H₁₅NO₅S
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007533
Numéro CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5