Imprimer
6,6-Diphenylfulvene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(Diphenylmethylene)-1,3-cyclopentadiene
D2787-1G D2787-5G
TCIAD2787-1GEA 35.2 EUR
TCIAD2787-1G TCIAD2787-5G
6,6-Diphenylfulvene ≥98.0% (par GC)
6,6-Diphenylfulvene
Formule: C₁₈H₁₄
Numéro MDL: MFCD00001419
Numéro CAS: 2175-90-8
EINECS: 218-533-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C