Imprimer
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionic Acid Ethyl Ester
D2782-1G D2782-5G
TCIAD2782-1GEA 107 EUR
TCIAD2782-1G TCIAD2782-5G
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate ≥95.0% (sur base azote total)
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate
Formule: C₉H₁₇F₂NO₃
Point d'ébullition: 62°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00722253
Numéro CAS: 141546-96-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %