Imprimer
(R)-(+)-2-Diphenylphosphino-2'-methoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-(+)-MOP, (R)-(2'-Methoxy-[1,1'-binaphthalen]-2-yl)diphenylphosphine, (R)-(+)-2-(Diphenylphosphino)-2'-methoxy-1,1'-binaphthyl, (R)-MOP
D2774-100MG D2774-1G
TCIAD2774-100MGEA 125 EUR
TCIAD2774-100MG TCIAD2774-1G
(R)-(+)-2-Diphenylphosphino-2'-methoxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-2-Diphenylphosphino-2'-methoxy-1,1'-binaphthyl
Formule: C₃₃H₂₅OP
Numéro MDL: MFCD00269686
Numéro CAS: 145964-33-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +91.0 to +98.0 deg (C=0.3, CHCl3)
Solubility in Toluene almost transparency