Imprimer
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic Acid
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dihydroxy-p-toluic Acid
D2770-25G D2770-5G
TCIAD2770-25GEA 302 EUR
TCIAD2770-25G TCIAD2770-5G
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic Acid
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00184686
Numéro CAS: 480-67-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %