Imprimer
4-[Bis(4-méthylphényl)amino]benzaldéhyde ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D2737-1G D2737-5G
TCIAD2737-1GEA 53.9 EUR
TCIAD2737-1G TCIAD2737-5G
4-[Bis(4-méthylphényl)amino]benzaldéhyde ≥98.0% (par HPLC)
4-[Bis(4-méthylphényl)amino]benzaldéhyde
Formule: C₂₁H₁₉NO
Numéro MDL: MFCD03093257
Numéro CAS: 42906-19-4
EINECS: 255-996-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency