Imprimer
Acide 3,5-diamino-2,4,6-triméthylbenzènesulfonique ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Diaminomesitylene-4-sulphonic acid, 2,4,6-Trimethyl-3,5-diaminobenzenesulphonic acid
D2709-25G D2709-5G
TCIAD2709-25GEA 114 EUR
TCIAD2709-25G TCIAD2709-5G
Acide 3,5-diamino-2,4,6-triméthylbenzènesulfonique ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,5-diamino-2,4,6-triméthylbenzènesulfonique
Formule: C₉H₁₄N₂O₃S
MW: 230.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043827
Numéro CAS: 32432-55-6
EINECS: 251-039-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %