Imprimer
2,5-Diamino-6-hydroxy-4(1H)-pyrimidinone chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Diaminopyrimidine-4,6-diol Hydrochloride, 2,5-Diamino-6-hydroxy-4(1H)-pyrimidinone Hydrochloride
D2634-25G D2634-5G
TCIAD2634-25GEA 255 EUR
TCIAD2634-25G TCIAD2634-5G
2,5-Diamino-6-hydroxy-4(1H)-pyrimidinone chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,5-Diamino-6-hydroxy-4(1H)-pyrimidinone chlorhydrate
Formule: C₄H₆N₄O₂
Numéro MDL: MFCD00082893
Numéro CAS: 56830-58-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %