Diethylene glycol monovinyl ether ≥96.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Vinyl Carbitol, 2-(2-Vinyloxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) vinyl ether, 2-(2-(Vinyloxy)ethoxy)ethanol
Stabilization:
Stabilisé avec hydroxyde de potassium
D2623-25ML
D2623-500ML
D2623-100ML
TCIAD2623-25MLEA
18.7
EUR
TCIAD2623-25ML
TCIAD2623-500ML
TCIAD2623-100ML
Diethylene glycol monovinyl ether ≥96.0% (par GC) stabilisé
Diethylene glycol monovinyl ether
Formule:
C₆H₁₂O₃ MW: 132.16 g/mol Point d'ébullition: 96°C Point d'éclair: 82°C |
Numéro MDL:
MFCD00192027 Numéro CAS: 929-37-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |