Imprimer
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,5-Cyclooctadienepalladium(II) Dichloride
D2604-1G D2604-5G
TCIAD2604-1GEA 308 EUR
TCIAD2604-1G TCIAD2604-5G
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Formule: C₈H₁₂Cl₂Pd
MW: 285.50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012412
Numéro CAS: 12107-56-1
EINECS: 235-161-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %