Imprimer
2,2'-Dinitrodibenzyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Dinitrobibenzyl, 1,2-Bis(2-nitrophenyl)ethane
D2602-25G D2602-5G
TCIAD2602-25GEA 236 EUR
TCIAD2602-25G TCIAD2602-5G
2,2'-Dinitrodibenzyl ≥98.0% (par GC)
2,2'-Dinitrodibenzyl
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00024296
Numéro CAS: 16968-19-7
EINECS: 241-043-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity