5,6-Dihydro-1,4-dithiin-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D2575-1G
D2575-5G
TCIAD2575-1GEA
56.1
EUR
TCIAD2575-1G
TCIAD2575-5G
5,6-Dihydro-1,4-dithiin-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98.0% (par GC)
5,6-Dihydro-1,4-dithiin-2,3-dicarboxylic anhydride
Formule:
C₆H₄O₃S₂ |
Numéro MDL:
MFCD00223990 Numéro CAS: 10489-75-5 EINECS: 234-015-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 96.0 % |
Melting point | 110.0 to 114.0 deg-C |