(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D2550-1G
D2550-5G
TCIAD2550-1GEA
118
EUR
TCIAD2550-1G
TCIAD2550-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate
Formule:
C₁₃H₁₈O₅S Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00063234 Numéro CAS: 23735-43-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +7.0 to +8.0 deg (C=2, DMF) |