Imprimer
Diphenylphosphinic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2484-1G D2484-5G
TCIAD2484-1GEA 203 EUR
TCIAD2484-1G TCIAD2484-5G
Diphenylphosphinic anhydride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Diphenylphosphinic anhydride
Formule: C₂₄H₂₀O₃P₂
Numéro MDL: MFCD01112176
Numéro CAS: 5849-36-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 146.0 deg-C