DSP (Dithiobis(succinimidyl propionate)) ≥97.0% (sur base azote total) réactif de réticulation
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
DTSSP, 3,3′-Dithiodipropionic acid di(N-hydroxysuccinimide ester), DSP Crosslinker, Lomant’s reagent, 3,3'-Dithiodipropionic acid bis(N-succinimidyl Ester), Di(N-succinimidyl)-3,3'-dithiodipropionate, Sulfo-DSP, DTSP, 3,3'-Dithiodipropionic acid di(N-succinimidyl Ester)
D2473-1G
D2473-5G
D2473-200MG
TCIAD2473-1GEA
145
EUR
TCIAD2473-1G
TCIAD2473-5G
TCIAD2473-200MG
DSP (Dithiobis(succinimidyl propionate)) ≥97.0% (sur base azote total) réactif de réticulation
DSP (Dithiobis(succinimidyl propionate))
Formule:
C₁₄H₁₆N₂O₈S₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00042045 Numéro CAS: 57757-57-0 EINECS: 260-931-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 128.0 to 133.0 deg-C |