Imprimer
N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
D2448-1G D2448-5G
TCIAD2448-1GEA 24.2 EUR
TCIAD2448-1G TCIAD2448-5G
N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine ≥98.0% (sur base azote total)
N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine
Formule: C₃₈H₃₂N₂
Numéro MDL: MFCD00144965
Numéro CAS: 65181-78-4
EINECS: 413-810-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C