Imprimer
3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole
D2407-25G D2407-5G
TCIAD2407-25GEA 503 EUR
TCIAD2407-25G TCIAD2407-5G
3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₁₆N₂
Numéro MDL: MFCD00671516
Numéro CAS: 17536-00-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency