Imprimer
Diphenyl-1-pyrenylphosphine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DPPP, Diphenyl(pyren-1-yl)phosphine, 1-(Diphenylphosphino)pyrene
D2404-1G D2404-100MG
TCIAD2404-1GEA 325 EUR
TCIAD2404-1G TCIAD2404-100MG
Diphenyl-1-pyrenylphosphine ≥95.0% (par GC)
Diphenyl-1-pyrenylphosphine
Formule: C₂₈H₁₉P
MW: 386.43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00278755
Numéro CAS: 110231-30-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C